Learn More
Gallium, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10552744
Gallium, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552744
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10552744
Marke: Thermo Scientific Acros 317990500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-55-3
Summenformel Ga
Molekulargewicht (g/mol) 69.72
MDL-Nummer MFCD00134045
InChI-Schlüssel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-Name Gallium
SMILES [Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium
Farbe Grau
Schmelzpunkt 29.7°C
Siedepunkt 2400.0°C
Dichte 5.9000g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel Ga
Menge 50 g
Merck Index 15, 4376
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 69.72
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Form Fest und/oder flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Gallium, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals >