Learn More
Thermo Scientific™ Gallery Reagenzien für die Analyse von Lebensmitteln und Getränken
Wählen Sie aus einer kontinuierlich wachsenden Auswahl an Tests für die automatisierte Lebensmittel- und Getränkeanalyse.
103.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10303995
|
Thermo Scientific™
981842 |
Waschflüssigkeit |
103.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Sparen Sie Zeit, indem Sie die Reagenzienherstellung überflüssig machen durch Verwendung der Thermo Scientific™ Gallery™ Systemreagenzien für die Analyse von Lebensmitteln und Getränken. Über 50 gebrauchsfertige Gallery Systemreagenzien für die Lebensmittel- und Getränkeanalyse sind erhältlich. Die Kits enthalten zwei bis vier Reagenzien in barcodierten 20 ml-Fläschchen. Dadurch können die erforderlichen Identifikationsdaten, wie Chargennummern und Verfallsdaten, automatisch vom Barcode-Lesegerät des diskreten Analysators gelesen werden. Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für einen großen Konzentrationsbereich der Analyten. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie Ihre Analyse mit den Gallery Systemreagenzien vereinfachen.
- Ein Kit enthält 2 bis 4 Reagenzien in 20-ml-Fläschchen
- Die mit einem Barcode versehenen Fläschchen sind einfach und schnell einsetzbar
- Alle erforderlichen Daten wie Charge und Verfallsdatum werden automatisch gelesen
- Die photometrische Messung basiert hauptsächlich auf der Bildung oder dem Verbrauch von NAD oder NADH.
- Messungen erfolgen bei 340 nm und 37 °C
- Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für einen großen Konzentrationsbereich der Analyten.
Spezifikation
Lebensmittel- und Getränkeprobe |
Sicherheit und Handhabung
- Washing solution 4.5%
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hypochlorite