Learn More
Thermo Scientific™ Gallery™ Reagenzienkits für Analysen in den Bereichen Umwelt und Industrie
Artikelnummer. 17828533
Click to view available options
Typ:
Systemreagenz für Fluorid
Systemreagenz für TON
Systemreagenzien für Sulfat
Anzahl Tests:
750
1100
1300
2200
4800
5000
missing translation for 'unitSize'
1 Set
125 Milliliter
20 Stück
4 Stück
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17828533
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 984630
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Wählen Sie aus einer kontinuierlich wachsenden Auswahl an Tests für die automatisierte Wasserqualitätsüberwachung und Nährstoffanalyse.
Sparen Sie Zeit, indem Sie die Reagenzienvorbereitung mit den Thermo Scientific™ Gallery™ Reagenzienkits für Umwelttests wie Wasser (Reinwasser, Abwasser, Boden- und Schlammauszüge, Abwässer und Meerwasser) und industrielle Analysen (Brauchwasser) eliminieren. Die über 40 gebrauchsfertigen Gallery Reagenzienkits für die Umweltanalytik enthalten 1 bis 3 Reagenzien in barcodierten 20-ml-Fläschchen, sodass die erforderlichen Identifizierungsdaten wie Charge und Verfallsdatum automatisch vom Barcode-Leser des diskreten Analysators gelesen werden können. Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für eine Vielzahl von Analytkonzentrationen. Die Testanwendungen basieren auf empfohlenen Standardmethoden für Wasser und Abwasser, die in den meisten Ländern verwendet werden. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie Ihre Analyse mit den Gallery™ Reagenzienkits für die Umweltanalytik vereinfachen.
Leistungsmerkmale:
  • Alle Testanwendungen basieren auf den in verschiedenen Ländern empfohlenen Standardmethoden für die Analyse von Wasser und Abwasser.
  • Ein Kit enthält 1 bis 3 Reagenzien in 20 ml-Fläschchen.
  • Die mit einem Barcode versehenen Fläschchen sind einfach und schnell einsetzbar.
  • Alle erforderlichen Daten wie Charge und Verfallsdatum werden automatisch gelesen.
  • Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für einen großen Konzentrationsbereich der Analyten
  • Zu den analysierbaren Matrizen zählen Trinkwasser, Abwasser, Boden- und Schlammauszüge, Meerwasser und Brauchwasser.
Specifica
Typ Systemreagenz für Fluorid
Probentyp Wasserprobe, Bodenprobe
Beschreibung Reagenzienkits für Fluorid – R2 (4.800 Tests)
Nachweis von Fluorid R2
Anzahl Tests 4800
Testbereich 0 bis 5,0 (für Gallery) 0 bis 2,0 (für Aquakem)
Menge 4 x 20 ml
Interferenzfilter 600/880
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato