Learn More
Thermo Scientific™ Gallery™ Reagenzienkits für Analysen in den Bereichen Umwelt und Industrie
Beschreibung
Sparen Sie Zeit, indem Sie die Reagenzienvorbereitung mit den Thermo Scientific™ Gallery™ Reagenzienkits für Umwelttests wie Wasser (Reinwasser, Abwasser, Boden- und Schlammauszüge, Abwässer und Meerwasser) und industrielle Analysen (Brauchwasser) eliminieren. Die über 40 gebrauchsfertigen Gallery Reagenzienkits für die Umweltanalytik enthalten 1 bis 3 Reagenzien in barcodierten 20-ml-Fläschchen, sodass die erforderlichen Identifizierungsdaten wie Charge und Verfallsdatum automatisch vom Barcode-Leser des diskreten Analysators gelesen werden können. Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für eine Vielzahl von Analytkonzentrationen. Die Testanwendungen basieren auf empfohlenen Standardmethoden für Wasser und Abwasser, die in den meisten Ländern verwendet werden. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie Ihre Analyse mit den Gallery™ Reagenzienkits für die Umweltanalytik vereinfachen.
- Alle Testanwendungen basieren auf den in verschiedenen Ländern empfohlenen Standardmethoden für die Analyse von Wasser und Abwasser.
- Ein Kit enthält 1 bis 3 Reagenzien in 20 ml-Fläschchen.
- Die mit einem Barcode versehenen Fläschchen sind einfach und schnell einsetzbar.
- Alle erforderlichen Daten wie Charge und Verfallsdatum werden automatisch gelesen.
- Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für einen großen Konzentrationsbereich der Analyten
- Zu den analysierbaren Matrizen zählen Trinkwasser, Abwasser, Boden- und Schlammauszüge, Meerwasser und Brauchwasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Systemreagenz für TON |
| Probentyp | Wasserprobe, Bodenprobe |
| Beschreibung | Reagenzienkits für Nitrit (5000 Tests) |
| Nachweis von | TON R3L |
| Anzahl Tests | 5000 |
| Testbereich | 0 bis 25 (für Gallery) 0 bis 50 (für Aquakem) |
| Menge | 20 x 20 ml |
| Interferenzfilter | 540 |