Learn More
Thermo Scientific™ Gallery™ Reagenzienkits für Analysen in den Bereichen Umwelt und Industrie
Artikelnummer. 17403343
Click to view available options
Typ:
Systemreagenz für Fluorid
Systemreagenz für TON
Systemreagenzien für Sulfat
Anzahl Tests:
750
1100
1300
2200
4800
5000
Packungsgröße:
1 Set
125 Milliliter
20 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 17403343
Marke: Thermo Scientific™ 984648
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie aus einer kontinuierlich wachsenden Auswahl an Tests für die automatisierte Wasserqualitätsüberwachung und Nährstoffanalyse.
Sparen Sie Zeit, indem Sie die Reagenzienvorbereitung mit den Thermo Scientific™ Gallery™ Reagenzienkits für Umwelttests wie Wasser (Reinwasser, Abwasser, Boden- und Schlammauszüge, Abwässer und Meerwasser) und industrielle Analysen (Brauchwasser) eliminieren. Die über 40 gebrauchsfertigen Gallery Reagenzienkits für die Umweltanalytik enthalten 1 bis 3 Reagenzien in barcodierten 20-ml-Fläschchen, sodass die erforderlichen Identifizierungsdaten wie Charge und Verfallsdatum automatisch vom Barcode-Leser des diskreten Analysators gelesen werden können. Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für eine Vielzahl von Analytkonzentrationen. Die Testanwendungen basieren auf empfohlenen Standardmethoden für Wasser und Abwasser, die in den meisten Ländern verwendet werden. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie Ihre Analyse mit den Gallery™ Reagenzienkits für die Umweltanalytik vereinfachen.
Leistungsmerkmale:
  • Alle Testanwendungen basieren auf den in verschiedenen Ländern empfohlenen Standardmethoden für die Analyse von Wasser und Abwasser.
  • Ein Kit enthält 1 bis 3 Reagenzien in 20 ml-Fläschchen.
  • Die mit einem Barcode versehenen Fläschchen sind einfach und schnell einsetzbar.
  • Alle erforderlichen Daten wie Charge und Verfallsdatum werden automatisch gelesen.
  • Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für einen großen Konzentrationsbereich der Analyten
  • Zu den analysierbaren Matrizen zählen Trinkwasser, Abwasser, Boden- und Schlammauszüge, Meerwasser und Brauchwasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Systemreagenzien für Sulfat
Probentyp Wasserprobe, Bodenprobe
Beschreibung Systemreagenzien für Sulfat (1.100 Tests)
Nachweis von Sulfat R1
Anzahl Tests 1100
Testbereich 100 bis 500
Menge 4 × 20 ml
Interferenzfilter 420