Learn More
Galanin R1/GALR1 Antibody (613207) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB10353C
Artikelnummer. 18668233
  • 578.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Galanin R1/GALR1 Monoclonal antibody specifically detects Galanin R1/GALR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Galanin R1/GALR1
Monoclonal
PerCP
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
613207
Flow Cytometry, CyTOF-ready
galanin receptor 1, galanin receptor type 1, GALNRGALNR1GAL1-R, GALR-1
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Galanin R1/GALR1, Accession # P47211
0.1 mL
GPCR
2587
Store at 4°C in the dark.
IgG2b