Få mere at vide
Få mere at vide
Gadolinium-Sputteringtarget, 76.2 mm Durchmesser x 1.59 mm Dicke
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Beskrivelse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Gadolinium sputtering target |
| Namenshinweis | 76.2mm dia. x 1.59mm thick |
| CAS | 7440-54-2 |
| Menge | 1 Ea. |
| Summenformel | Gd |
| MDL-Nummer | MFCD00011022 |
| Synonym | atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds |
| InChI-Schlüssel | UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Gd] |
| IUPAC-Name | Gadolinium |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion