Learn More
Gadoliniumstab, 19 mm (0.75 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Millimeter
25 Millimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- In Mylar unter Argon verpackt
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Gadolinium rod |
| Namenshinweis | ≈19mm (0.75 in.) dia. |
| Menge | 10 mm |
| Verpackung | Mylar, unter Argon |
| Gewicht | ≈2.2g/mm |
| Form | Stange, gegossen |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis, ohne Ta) |
| Reinheit (%) | 99.9% |