Learn More
Gadoliniumbarren, 99.9 % (REM), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15482337
Gadoliniumbarren, 99.9 % (REM), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482337
1 Pc.
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Artikelnummer. 15482337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045529.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium ingot
CAS 7440-54-2
Hinweise zum Prozentgehalt (REM)
Summenformel Gd
MDL-Nummer MFCD00011022
Menge 1 Pc.
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
InChI-Schlüssel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
IUPAC-Name Gadolinium
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Gewicht ≈30 to 50g/piece
Form Unregelmäßig geformte Stückchen
Name des Produkts
Gadoliniumbarren, 99.9 % (REM), Thermo Scientific™ >