Learn More
Lutetium(III)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10412683
Lutetium(III)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10412683
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10412683
Marke: Thermo Scientific Acros 383560050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10138-52-0
Summenformel Cl3Gd
Molekulargewicht (g/mol) 263.61
MDL-Nummer MFCD00011024
InChI-Schlüssel MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61486
ChEBI CHEBI:37288
IUPAC-Name Gadoliniumtrichlorid
SMILES Cl[Gd](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) chloride
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 58.2 to 61.1% (Gd) (Complexometry)
Strukturformel GdCl3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 263.61
Reinheit (%) 99.90%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog Number383560050
ChargennummerA0457549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number383560050,383560250
ChargennummerA0370425 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0414053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0407466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gadolinium(III) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Lutetium(III)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals >