Learn More
Gadoliniumfolie, 0.62 mm (0.024 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336587
Gadoliniumfolie, 0.62 mm (0.024 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336587
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11336587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000595.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-54-2
Summenformel Gd
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
MDL-Nummer MFCD00011022
InChI-Schlüssel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC-Name Gadolinium
SMILES [Gd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium foil
Namenshinweis 0.62mm (0.024 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.9%
Gewicht ≈3.1g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM30F004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number000595.FI,000595.FF
ChargennummerQ27J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Catalog Number000595.FF
ChargennummerB11X047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000595.FI,000595.FF
ChargennummerD25T017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000595.FI,000595.FF
ChargennummerG30N16 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000595.FI,000595.FF
Name des Produkts
Gadoliniumfolie, 0.62 mm (0.024 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >