Learn More
Gadoliniumfolie. 0.075 mm (0.003 in.) Dicke, Reacton,™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400570
Gadoliniumfolie. 0.075 mm (0.003 in.) Dicke, Reacton,™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400570
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11400570
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043307.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-54-2
Summenformel Gd
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
MDL-Nummer MFCD00011022
InChI-Schlüssel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC-Name Gadolinium
SMILES [Gd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium foil. 0.075mm (0.003in) thick
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Gewicht ≈0.36g/25x25mm
Form Folie
Name des Produkts
Gadoliniumfolie. 0.075 mm (0.003 in.) Dicke, Reacton,™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >