Learn More
Gadoliniumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
1 Stück
25 Millimeter
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Gadolinium foil |
| Farbe | Silber |
| Namenshinweis | 0.025mm (0.001 in.) thick |
| Menge | 50 x 50 mm |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Gewicht | ≈0.12g/25x25mm |
| Form | Folie |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
| UN-Nummer | UN3178 |
| Reinheit (%) | 99.9% |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto