Learn More
Gadoliniumborid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393618
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12008-06-9
Summenformel B6Gd
Molekulargewicht (g/mol) 222.11
MDL-Nummer MFCD00049942
InChI-Schlüssel FYKPSYVUFHLGOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium boride, gadolinium boride, gdb6, gadolinium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide, gadolinium 2+ ion pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide
PubChem CID 25021694
IUPAC-Name Gadolinium(2+) pentacyclo[3.1.0.0¹,³.0²,⁴.0⁴,⁶]Hexaboran-1,4-Diuid
SMILES [Gd++].B12B3[B-]11B4B1[B-]234
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium boride
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 222.12
Reinheit (%) 99.5%