Learn More
G3BP1 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1E4A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen G3BP1
Klon 1E4A2
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16868405
Unterlagen ansehen
Proteintech
66486-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16858405
Unterlagen ansehen
Proteintech
66486-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
May be a regulated effector of stress granule assembly. Phosphorylation-dependent sequence-specific endoribonuclease in vitro. Cleaves exclusively between cytosine and adenine and cleaves c-myc mRNA preferentially at the 3′UTR. ATP- and magnesium-dependen
Spezifikation
Spezifikation
G3BP1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
G3BP, G3BP 1, G3BP1, HDH VIII
G3bp1
IgG1
Protein G
Antibody
1E4A2
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Mouse, Rat, Human, Porcine
P97855, Q13283
100513766, 10146, 171092, 27041
G3BP1 Fusion Protein ag3728
Primary
-20°C
G3BP1