Learn More
G3BP1 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1E4A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66486-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16868405
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
May be a regulated effector of stress granule assembly. Phosphorylation-dependent sequence-specific endoribonuclease in vitro. Cleaves exclusively between cytosine and adenine and cleaves c-myc mRNA preferentially at the 3′UTR. ATP- and magnesium-dependen
Spezifikation
Spezifikation
G3BP1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P97855, Q13283
G3bp1
G3BP1 Fusion Protein ag3728
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human, Porcine
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
1E4A2
Unconjugated
G3BP1
G3BP, G3BP 1, G3BP1, HDH VIII
Mouse
Protein G
RUO
100513766, 10146, 171092, 27041
-20°C