Learn More
asecos™ G-ULTIMATE-90 Gasflaschenschrank Typ 90
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15121866 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
Komfort-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech)
Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech)
Tragkraft:
2 Gasflaschen mit 50 l
4 Gasflaschen mit 50 l oder 8 Gasflaschen mit 10 l
Für bis zu 1 Gasflaschen mit 50 l oder 2 Gasflaschen mit 7 l
Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l
Für bis zu 3 Gasflaschen mit 50 l
Für bis zu 4 Gasflaschen mit 50 l
Für bis zu 4 Gasflaschen mit 50 l oder 7 Gasflaschen mit 7 l
Für bis zu 4 Gasflaschen mit 50 l oder 8 Gasflaschen mit 7 l
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 15121866
Marke: asecos™ 3067800130682
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Verwendung in Innenräumen
Mit Gasflasche
  • Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Einfache Montage von Verbindungsrohren und Gasarmaturen: große Innenhöhe (1890 mm), viele Durchleitungsöffnungen in der Decke des Schrankes
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem; gleichmäßige Belüftung im Schrankinneren
  • Geprüft und zertifiziert: konform mit strengeren GS-Prinzipien
  • Zertifikate
    • Feuerbeständig bis 90 Minuten
    • Typentest gemäß EN 14470-2
    • EN 16121/16122
    • GS-zertifiziert
    • CE-konform
Garantie
Fünf Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-2, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Konfiguration Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech)
Außentiefe (metrisch) 615 mm
Innentiefe (metrisch) 425 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 425 x 477 x 1858 mm
Abmessungen (T x B x H) 615 x 598 x 2050 mm
Ausführung der Tür Flügel, Mit Scharnier links
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen – für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l
Außenhöhe (metrisch) 2050 mm
Innenhöhe (metrisch) 1858 mm
Tragkraft 2 Gasflaschen mit 50 l
Modell G90.205.060.2F
Anzahl Türen 1
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Außenbreite (metrisch) 598 mm
Innenbreite (metrisch) 477 mm
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)
Außentiefe (angloamerikanisch) 24.21 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 80.71 in.
Material Stahlblech
Produkttyp Gasflaschenschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 23.54 in.