Learn More
asecos™ G-ULTIMATE-90 Gasflaschenschrank Typ 90
Artikelnummer. 13463837 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
Komfort-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech)
Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech)
Tragkraft:
2 Gasflaschen mit 50 l
4 Gasflaschen mit 50 l oder 8 Gasflaschen mit 10 l
Für bis zu 1 Gasflaschen mit 50 l oder 2 Gasflaschen mit 7 l
Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l
Für bis zu 3 Gasflaschen mit 50 l
Für bis zu 4 Gasflaschen mit 50 l
Für bis zu 4 Gasflaschen mit 50 l oder 7 Gasflaschen mit 7 l
Für bis zu 4 Gasflaschen mit 50 l oder 8 Gasflaschen mit 7 l
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 13463837
Marke: asecos™ 3065700130659
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Verwendung in Innenräumen
Mit Gasflasche
  • Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Einfache Montage von Verbindungsrohren und Gasarmaturen: große Innenhöhe (1890 mm), viele Durchleitungsöffnungen in der Decke des Schrankes
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem; gleichmäßige Belüftung im Schrankinneren
  • Geprüft und zertifiziert: konform mit strengeren GS-Prinzipien
  • Zertifikate
    • Feuerbeständig bis 90 Minuten
    • Typentest gemäß EN 14470-2
    • EN 16121/16122
    • GS-zertifiziert
    • CE-konform
Garantie
Fünf Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-2, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Konfiguration Komfort-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech)
Außentiefe (metrisch) 615 mm
Innentiefe (metrisch) 400 mm
Beschreibung Komfort-Innenausstattung für Gasflaschen
Abmessungen (T x B x H) innen 400 x 1045 x 1858 mm
Abmessungen (T x B x H) 615 x 1198 x 2050 mm
Ausführung der Tür Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen – für Gasflaschen mit bis zu 4 x 50 Litern
Außenhöhe (metrisch) 2050 mm
Innenhöhe (metrisch) 1858 mm
Tragkraft Für bis zu 4 Gasflaschen mit 50 l oder 7 Gasflaschen mit 7 l
Modell G90.205.120
Anzahl Türen 2
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Gewicht (metrisch) 634,50 kg
Außenbreite (metrisch) 1198 mm
Innenbreite (metrisch) 1045 mm
Farbe Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 24.21 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 80.71 in.
Material Stahl
Produkttyp Gasflaschenschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 47.17 in.