Learn More
R Langenbrinck™ g-TUBE™ for DNA Shearing
Artikelnummer. 15240099
Encompass
Click to view available options
Menge:
10 Röhrchen, einzeln verpackt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15240099
Marke: R Langenbrinck™ 520079
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A single-use device that shears genomic DNA into selected fragment sizes ranging from 6kb to 20kb. The only equipment needed is a compatible bench-top centrifuge.
  • Uses centrifugal force to push the sample through a precisely manufactured orifice, producing the shearing forces in the sample that fragment DNA
  • Fragment size is selected by adjusting the centrifuge rotor speed which alters the flow rate through the orifice and thus the shearing force
  • Higher centrifugation RPM will produce shorter fragments and the protocol provided by Covaris contains the settings to generate fragment distributions centered on 6, 8, 10 or 20kbp
  • The entire process takes only 3 minutes and up to 24 samples can be processed simultaneously with a high reproducibility
Spezifikation
Puffer DI Water or TE or 10 mM Tris-Cl pH 8.5
Menge 10 Röhrchen, einzeln verpackt
Trennungsbereich 6 kb to 20 kb
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.