Learn More
Liebherr™ MediLine Laborkühlschrank mit Comfort-Elektronik, Innenraum frei von Zündquellen
Entwickelt für optimale Kühlung und maximale Sicherheit. Der Liebherr™ MediLine zündquellenfreie Laborkühlschrank mit Komfortregelung sorgt für effiziente, gleichbleibende Kühlung in einem explosionssicheren Tank. Die komfortable elektronische Regelung bietet integrierte Alarm- und Überwachungssysteme. Erhältlich in zwei Größen: zur Platzierung unter dem Tisch oder als großes Standgerät.
Marke: Liebherr™ GKv 6410
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maximale Temperaturstabilität und Sicherheit- Die explosionssichere Auskleidung ist eine funkensichere, ATEX 95-konforme Auskleidung zur Verwendung mit flüchtigen und entzündlichen Produkten
- Das dynamische Kühlsystem erfüllt die hohen Anforderungen an medizinische Geräte
- Die Umluftkühlung und der elektronische Präzisionsregler gewährleisten eine konsistente, gleichmäßige Temperatur im Innenraum
- Verfügt über einen sekundären Sicherheitsthermostat, um im Falle einer Störung Temperaturen unter +2 °C zu vermeiden
- Energiesparend und umweltfreundlich durch ein Kohlenwasserstoff-basiertes Kältemittel
- Der elektronische Regler zeigt jederzeit über Symbole den Betriebsstatus des Geräts an
- Über die digitale Temperaturanzeige können Temperaturen mit einer Genauigkeit von 0.1 °C eingestellt werden
- Flächenbündig mit einer einfach zu reinigenden Folientastatur für maximale Hygiene
- Integrierte visuelle und akustische Alarmsysteme
- Warnungen bei zu hoher Temperatur, offener Tür, Stromausfall (nach Rückkehr der Stromversorgung) und Sensorfehler
- Integrierter Datenspeicher
- Zeichnet die maximale und minimale interne Temperatur seit der letzten Einstellung auf
- Zeichnet Daten über die letzten drei Temperaturalarme und Stromausfälle auf
- Die umkehrbaren Türen verfügen über austauschbare Scharniere, sodass die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann
- Die Tür verfügt über eine integrierte Selbstschließfunktion, einen ergonomischen schlanken Griff und eingepasste Türschlösser
- Einlegeböden aus Glas mit verstellbarer Höhe
- Konstruktion aus stabilem Stahl mit Isolierung aus HDPE
- Potentialfreie Kontakte für die Verbindung mit einem Fernüberwachungssystem
Spezifikation
663 l | |
Umkehrbar mit Verriegelung | |
Automatisch | |
Weißes Epoxid | |
Digital, Extern | |
Gehäuse GKV7110 | |
581 mm | |
650 mm | |
230 V | |
98 kg |
1 °C bis 15 °C | |
6 | |
R600A | |
Gegossen | |
Weiß | |
2064 H x 750 B x 750 T (mm) | |
1710 mm | |
1,3 kWh/24 h | |
50 Hz |