Learn More
IKA™ G-L-Zentrifuge
Shop All IKA Products
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 1,5/2,0 ml
Unit Size:
1 Stück
Description
- Trennung von Stoffen bei mittleren Drehzahlen: IKA G-L ist die ideale Midi-Zentrifuge für alle Arten von Trennungsprozessen, wie sie in der Molekularbiologie vorkommen. Geeignet für 1,5/2 ml-Standardgefäßen sowie PCR-Streifen. Die Abdeckung öffnet sich automatisch auf Knopfdruck.
- Sichere Verwendung: Die Zentrifuge ist mit einer Metallabdeckung ausgestattet und startet erst, wenn diese fest geschlossen ist.
- Modernes Display: Die vollständig intuitive Navigation erfolgt über eine Folientastatur. Dies ermöglicht die einfache Einstellung von Geschwindigkeit, Drehzahl oder Programmen.
- Leistungsstarker Motor: Die Zentrifuge verfügt über einen Hochleistungsmotor mit einer Drehzahl von bis zu 15.700 U/min.
- Breiter Lieferumfang: Metallrotor und Deckel für 12 Gefäße mit einem Fassungsvermögen von 1,5/2 ml sind bereits im Lieferumfang enthalten.
Specifications
Specifications
| Fassungsvermögen | 12 x 1,5/2,0 ml |
| Display | LED, 7 Segmente |
| Sicherheitsmerkmale | Schnellstopp |
| Zeitschaltuhr | Ja |
| Wirkleistung | 92 w |
| Zertifizierung/Konformität | IP 20 gemäß DIN EN 60529 |
| Enthält | Schutzabdeckung |
| Maximaler Drehzahlbereich | 800 bis 15.700 U/min |
| Abmessungen (H x B x T) | 140 x 200 x 280 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Show More |