Learn More
Liebherr™ Tiefkühlgerät mit statischer Kühlung
Artikelnummer. p-8568006 Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11916229
Marke: Liebherr™ GG 4010
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die optimale Lagerung von gefrorenen Materialien und Proben. Liebherr™ Tiefkühlgeräte mit statischer Kühlung sind mit 3 oder 14 Körben oder 14 durchgehenden Schubfächern erhältlich. Wählen Sie zwischen einer weißen Außenseite oder einer Außenseite aus Edelstahl. Die Tiefkühlgeräte mit großem Fassungsvermögen verfügen über eine elektronische Steuerung für gleichbleibende Temperaturen.
Tiefkühlgerät zur Lagerung gefrorener Proben
  • Die einstellbare Temperatur kann für maximale Temperaturstabilität auf ein präzises Niveau eingestellt werden
  • Digitales Bedienfeld mit akustischer und visueller Öffnung der Tür und Hochtemperaturalarmen
  • Automatisches Einfrieren und schnelles Kühlen nach dem Öffnen der Tür mit umweltfreundlichem Kältemittel
Konstruiert für einen dauerhaften und effizienten Betrieb
  • Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
  • Mit optimierten, leistungsstarken Komponenten
  • Lieferung mit 3 Drahtkörben und 7 Einlegeböden für Verdampferplatten
  • Tür mit wechselbarem Anschlag mit Sicherheitsschloss zur sicheren Lagerung wertvoller Güter
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 348 l
Temperaturbereich -14°C bis -28°C
Ausführung der Tür SwingLine
No. of Doors 1
Scharnierseite Rechts Auswechselbar
Innen Weißer Kunststoff
Oberflächenbehandlung außen Weißer Stahl
Einschübe 7 Verdampferplatten
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 60 kg
Schubladen Drahtbehälter
Anzahl Schubfächer 3
Display Digital, extern
Rollen Nein
Farbe Weiß
Regelungsart Elektronisch
Enthält Temperaturalarm
Abtauen Manuell
Modell Gehäuse GG4010
Abmessungen (T x B x H) innen 48 T x 45,7 W x 168,6 H cm
Abmessungen (L x B x H) außen 190 H x 60 B x 68 T (cm)
Innentiefe (metrisch) 48 cm
Innenhöhe (metrisch) 6 x 22.4, 1 x 24 cm
Innenbreite (metrisch) 45.7 cm
Abmessungen (L x B x H) innen Fächer (7): 6 x 224 cm, 1 x 240 cm
Zugriffssicherheit Türschloss
Stromstärke 1.5 A
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Wirkleistung 75 W
Energieverbrauch 1,176 kWh/24 Stunden
Kältemittel R 290
Versandgewicht (metrisch) 88 kg
Gewicht (metrisch) 81 kg