Learn More
FYN Recombinant Human Protein
FYN Recombinant Human Protein
640.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_694592 |
---|---|
Molekulargewicht | 62.7kDa |
Name | FYN Recombinant Human Protein |
Lagerungsbedingungen | –80°C |
Kennzeichnung | For research use only. Not for use in diagnostic procedures |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11529286
|
Invitrogen
P3042 |
10μg |
640.00 €
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10073122
|
Invitrogen
PR4163A |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FYN is a SRC-related kinase expressed in brain, skeletal muscle and adipose tissues. Fyn functions in a large number of pathways and has been shown to play a role in memory.Spezifikation
NP_694592 | |
FYN Recombinant Human Protein | |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures | |
FYN | |
FYN was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 50mM HEPES (pH 7.5), 10mM MgCl2, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 200μM ATP, 200μg/mL poly [Glu, Tyr] 4:1 substrate and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C | |
Human | |
Baculovirus |
62.7kDa | |
–80°C | |
1 Each | |
FYN Recombinant Human Protein | |
FYN Recombinant Human Protein | |
His Tag | |
80% by SDS-PAGE |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.