Learn More
A&D Weighing FX/FZ Präzisionswaagen
Eine Präzisionswaage, die alle wesentlichen Wägefunktionen in einem kompakten, leichten Paket vereint.
Marke:  A&D Weighing FX-120i
662.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21987" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16601072
  • 826.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • IP65 wasser-/staubdicht (WP)
  • Eingebaute interne Kalibrierung auf Knopfdruck (FZ-i und FZ-i-WP)
  • Stoßdämpferfunktion
  • Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
  • Stellfläche der Größe B5 für den Einsatz auf engem Raum
  • VFD-Display für leicht lesbare Wägeergebnisse
  • SCF – statistische Berechnungsfunktion
  • Standard RS-232C
  • Schneller kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit von etwa 1 Sekunde
  • Schnelle USB-Schnittstelle - keine Treiberinstallation erforderlich (optional)
  • LAN - Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software (optional)
  • Tierwaagschale (optional)
  • Großer Luftzugschutz (optional)
  • Kleiner Luftzugschutz bei 1 mg-Modellen im Lieferumfang enthalten
  • Eingebautes wiederaufladbares NiMH-Batteriepack (optional)
Spezifikation
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO
122 g
0,001 g
FX-120i
11 VA an den Netzadapter (12 V, 1 A)
RS-232 C, Quick USB (Option), LAN-Ethernet (Option)
VFD
Edelstahl
1 Sekunde