Learn More
Furo-[3,2-b]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Furo[3,2-b]pyridine |
Siedepunkt | 79°C to 80°C (12 mmHg) |
Brechungsindex | 1.5753 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 119.12 |
Reinheit (%) | 98% |