Learn More
Carbolite™ Ofen mit Ummantelung für Temperaturhomogenität
Artikelnummer. 12953741
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 L
23 L
Temperatur (metrisch):
1200 °C
1300 °C
1600 °C
Abmessungen (T x B x H) innen:
305 x 220 x 220 mm
400 x 245 x 235 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12953741
Marke: Carbolite™ CWF1323230SN+&02301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kernstück des modernen Designs dieser Standard-Laboröfen sind die einzigartigen Heizelemente - eines an jeder Seite der Ofenkammer. Jedes Element besteht aus einer Aluminiumoxid-Trägerplatte mit eingefrästen Rillen zur Aufnahme der Heizspiralen. Die unterschiedliche Wicklungsdichte sorgt für eine optimale Temperaturverteilung. Stabile Schamottesteine um die Kammeröffnung und eine abriebfeste keramische Bodenplatte, verbunden mit der dahinterliegenden Faserisolierung, machen den Ofen robust für den Alltagsgebrauch bei gleichzeitig optimaler Isolierung und niedrigem Stromverbrauch. Diese Allround-Öfen sind auch sehr gut für Veraschungen geeignet. Alle Öfen sind mit einem digitalen PID-Regler ausgestattet und auf Wunsch auch mit Programmreglern lieferbar.
Typ: CWF 12/23
Temp. max.: 1200 °C
Leistung: 7,5 kW
Volumen: 23L
B/T/H Innen: 240/400/240mm
B/T/H Aussen: 505/675/705mm
Spezifikation
Reglertyp 301 PID Regler
Kapazität (metrisch) 23 L
Temperatur (metrisch) 1300 °C
Typ Ofen
Abmessungen (T x B x H) innen 400 x 245 x 235 mm
Breite (metrisch) 505 mm
Innenbreite (metrisch) 254 mm
Höhe (metrisch) 705 mm
Innenhöhe (metrisch) 235 mm
Tiefe (metrisch) 675 mm
Innentiefe (metrisch) 400 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 7.000 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 7000 w
Frequenz 50/60 Hz