Learn More
Carbolite™ Großraum-Veraschungsofen BWF 11/13, max. 1100°C, mit Regler E301, Vol. 13 l, 230 V
Marke: Carbolite™ CWF-B 11/13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die sehr robusten, speziell für Veraschungen entwickelten Öfen AAF 11/3, AAF 11/7 und GSM 11/8 haben eine keramische Muffel (Quarzmuffel beim GSM) zum optimalen Schutz der Heizwicklung gegen chemische oder mechanische Zerstörung. Sie sind besonders zur Veraschung von Kohle, Kunststoffen, Nahrungsmitteln und anderen kohlenwasserstoffhaltigen Substanzen geeignet. Durch die niedrige Kammerhöhe in Verbindung mit einem hohen Kamin werden 4 bis 5 Luftwechsel pro Minute erreicht. Damit steht immer genügend Sauerstoff für eine schnelle und vollständige Verbrennung zur Verfügung. Die Frischluft ist vorgeheizt.Der AAF 11/7 erfüllt folgende Normen: BS 1016 Teil 4, ISO 344 und 1171, ASTM D2361, D2795 und D3174.
Der AAF 11/18 besitzt durch starke Keramikplatten abgedeckte Heizelemente. Zum Lieferumfang gehört ein Metallgestell mit 2 übereinander liegenden Inconelschalen. Damit verdoppelt sich die nutzbare Kämmerfläche. Digitale, mikroprozessorgesteuerte Regler sorgen für eine genaue und stabile Kontrolle der Temperatur.
Neu gibt es die AAF-Reihe auch bis 1200°C max. Temperatur.
Typ: BWF 11/13
Temp. max.: 1100 °C
Leistung: 3,1 kW
Volumen: 13L
B/T/H Innen: 200/325/200mm
B/T/H Aussen: 435/610/655mm