Learn More
Furfurylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11476856
Furfurylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476856
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11476856
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23975.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Furfurylamine is used as a water miscible solvent and as an intermediate in manufacturing pharmaceuticals like diuretics, antihypertensive, and antiseptic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Furfurylamin wird als wassermischbares Lösungsmittel und als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln wie Diuretika, Bluthochdruckmitteln und Antiseptika verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträgliche Materialien sind starke Oxidationsmittel, Luft, Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-89-0
Summenformel C5H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 97.117
MDL-Nummer MFCD00003258
InChI-Schlüssel DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
IUPAC-Name Furan-2-ylmethanamin
SMILES C1=COC(=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furfurylamine
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.05
pH 11.6
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 37°C (99°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.49
Menge 500 g
UN-Nummer UN2526
Beilstein 1614
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 97.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furfurylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Furfurylamine
Name des Produkts
Furfurylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >