Learn More
Furan, ≥ 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
33.20 € - 154.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-00-9, 128-37-0 |
---|---|
Summenformel | C4H4O |
Molekulargewicht (g/mol) | 68.08 |
MDL-Nummer | MFCD00003222 |
InChI-Schlüssel | YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane |
PubChem CID | 8029 |
ChEBI | CHEBI:35559 |
IUPAC-Name | Furan |
SMILES | O1C=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10676382
|
Thermo Scientific Acros
181112500 |
250 mL | Glasflasche |
33.20 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10317940
|
Thermo Scientific Acros
181110010 |
1 L | Glasflasche |
78.40 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10056393
|
Thermo Scientific Acros
181110025 |
2.5 L | Glasflasche |
154.00 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
110-00-9, 128-37-0 | |
68.08 | |
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N | |
8029 | |
Furan |
C4H4O | |
MFCD00003222 | |
divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane | |
CHEBI:35559 | |
O1C=CC=C1 |
Spezifikation
Furan | |
-85.6°C | |
0.9360g/mL | |
−35°C | |
0.05% max. (Furfural) (GC) | |
1.4197 to 1.4217 | |
2389 | |
07,161; 09,227; 10,187; 13,173 | |
0.936 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether and aceton,hydrolysis in water | |
O1C=CC=C1 | |
0.025 to 0.04% BHT | |
8029 | |
68.06 | |
Flüssigkeit |
110-00-9, 128-37-0 | |
Farblos bis hellgelb | |
31.3°C | |
Echt | |
C4H4O | |
MFCD00003222 | |
17, 27 | |
15, 4325 | |
divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane | |
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N | |
Furan | |
68.08 | |
CHEBI:35559 | |
99+% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann Krebs erzeugen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Satz
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
BEI Exposition oder falls betroffen:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-727-3
- Furan, stabilized
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only