Learn More
Furan-2,5-dicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462120
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3238-40-2
Summenformel C6H4O5
Molekulargewicht (g/mol) 156.09
MDL-Nummer MFCD00016582
InChI-Schlüssel CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-furandicarboxylic acid, dehydromucic acid, furan-2,5-dicarbonsaeure, 2,5-furandicarboxylicacid, 2,5-furandicarboxylate, furane-alpha,alpha'-dicarboxylic acid, furan 2,5-dicarboxylic acid, furan-2,5-dicarboxylate, furane-.alpha.,.alpha.'-dicarboxylic acid, 2,5 furan dicarboxylic acid
PubChem CID 76720
ChEBI CHEBI:84212
IUPAC-Name Furan-2,5-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furan-2,5-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt >310°C
Menge 5 g
Formelmasse 156.09
Reinheit (%) 98%