Learn More
FURA 2-AM, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Ein Kalziumindikator; Derivat von Fura-2 wird verwendet, um den Chelator in Zellen zu laden
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | FURA 2-AM |
CAS | 108964-32-5 |
Summenformel | C44H47N3O24 |
MDL-Nummer | MFCD00036976 |
Beilstein | 8183748 |
Synonym | Fura-2 pentakis(acetoxymethyl) ester |
InChI-Schlüssel | VPSRLGDRGCKUTK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOC2=C(C=C3C(=C2)C=C(O3)C4=NC=C(O4)C(=O)OCOC(=O)C)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C |
IUPAC-Name | Acetyloxymethyl2-[6-[bis[2-(Acetyloxymethoxy)-2-Ooxoethyl]Amino]-5[2 -[2-bis[2-(Acetyloxymethoxy)-2 -Oxoethyl]Amino]-5-Methylphenoxy]Ethoxy]-1-Benzofuran-2-yl]-1,3-Oxazol-5-Carboxylat |
Molekulargewicht (g/mol) | 1001.857 |