Learn More
Molecular Probes™ Fura-2, AM, zelldurchlässig
Artikelnummer. 10308392
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1000 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10308392
Marke: Molecular Probes™ F1201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fura-2, AM, zellmembrangängig
Fura-2, AM ist ein intrazellulärer Calcium-Indikator mit hoher Affinität, der ratiometrisch ist und durch UV-Licht angeregt werden kann. Diese Form des Acetoxymethyl-Esters (AM) ist für nichtinvasive Zelldiffusion geeignet und ist auch in einer DMSO-Lösung erhältlich. Nicht membrangängige Farbstoffe mit Pentakalium und Pentanatrium sind erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellviabilität, Proliferation und Zell-Bildgebung
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Calcium-Indikator
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Menge 1 mg
Versandbedingung Raumtemperatur