Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Trichter mit NS-Kegel
Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Chemikalien im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Trichter mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
27.14 € - 50.93 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Produkttyp | Solider Zugabetrichter |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10386161
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05321001 |
45mm |
28.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10717331
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05321002 |
55mm |
27.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10579971
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05321003 |
70mm |
50.93 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Trichter zum Hinzufügen von Feststoffen mit einem Winkel von 60 °
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Mit NS-Konus, der sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Solider Zugabetrichter |