Learn More
Buerkle™ Trichter Edelstahl
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
8 mm
12 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zum Ein- und Umfüllen von fließfähigen Pulvern, Flüssigkeiten sowie leicht viskosen Medien
- Edelstahl V2A (1.4301)
- Ein Luftkanal am Auslaufrohr sorgt für einen vollständigen, ungehinderten Durchfluss
- Je nach Durchmesser eignet sich die Einfüllhilfe zum Abfüllen von kleinen Mengen im Labor bis hin zu großen Mengen in der Industrie
- Bei den größeren Ausführungen des Trichters sorgt ein Griff für ein einfaches Handling
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 12 mm |
| Material | Edelstahl V2A (1.4301) |
| Zertifizierung/Konformität | Material Zertifikat |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Silber |
| Beschreibung | Trichter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Frei fließende Pulver, Flüssigkeiten und leicht viskose Medien |
| Enthält | 1 Trichter |
| Menge | 1 |
| Mehr anzeigen |