Learn More
SCAT™ Sicherheitstrichter ARNOLD mit Kugel und Deckel, V2.0
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
B53
B83
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die beiden Sicherheitsmerkmale bestehen aus einer im Trichterbecken integrierten Kugel und einem im Klappdeckel des Trichterdeckels integrierten Dichtring, der das Entweichen giftiger oder explosiver Gase verhindert
- Aus hochwertigem HDPE-Material für maximale Stabilität und Haltbarkeit
- Klappdeckel mit Dichtring zum Verschließen, wenn der Trichter nicht verwendet wird
- Optimiertes Sieb zum Auffangen größerer Partikel und zum Abstellen von Laborflaschen
- Verbesserter Spritzschutz mit integrierten Luftkanälen zur Vermeidung von Luftblasenbildung
- Kugelhahn mit automatischem Öffnungsmechanismus während der Befüllung
- Einzeln abkürzbare Sicherheitslanze für die saubere Ableitung von Flüssigabfall
- Alle wesentlichen Komponenten sind abnehmbar, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen
Der Sicherheitstrichter ARNOLD V2.0 mit Deckel und Kugelhahn ist für verschiedene Behältergewinde erhältlich. Um umweltfreundlich und wirtschaftlich produzieren zu können, liefern wir individuelle Varianten mit einem Gewindeadapter, der keine Auswirkungen auf die Funktionalität oder Sicherheit des Trichters hat.
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 200 mm (Trichter) |
| Kapazität (metrisch) | 1500 mL |
| Material | HDPE |
| Höhe (metrisch) | 210 cm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Blau/weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von flüssigen und flüchtigen Abfällen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Entsorgungsbehälter |
| Enthält | Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbares Sieb |
| Gewindegröße (metrisch) | S51 |
| Mehr anzeigen |