Learn More
SCAT™ Sicherheitstrichter ARNOLD mit Kugel und Deckel, V2.0
Der starke Sicherheitstrichter ARNOLD V2.0 mit Deckel und Kugel erfüllt höchste Anforderungen an die sichere Entsorgung von gefährlichen Flüssigabfällen durch die Kombination von zwei unabhängigen Sicherheitsmechanismen.
Marke:  SCAT™ 317643
160.16 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17132245
  • 196.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die beiden Sicherheitsmerkmale bestehen aus einer im Trichterbecken integrierten Kugel und einem im Klappdeckel des Trichterdeckels integrierten Dichtring, der das Entweichen giftiger oder explosiver Gase verhindert
  • Aus hochwertigem HDPE-Material für maximale Stabilität und Haltbarkeit
  • Klappdeckel mit Dichtring zum Verschließen, wenn der Trichter nicht verwendet wird
  • Optimiertes Sieb zum Auffangen größerer Partikel und zum Abstellen von Laborflaschen
  • Verbesserter Spritzschutz mit integrierten Luftkanälen zur Vermeidung von Luftblasenbildung
  • Kugelhahn mit automatischem Öffnungsmechanismus während der Befüllung
  • Einzeln abkürzbare Sicherheitslanze für die saubere Ableitung von Flüssigabfall
  • Alle wesentlichen Komponenten sind abnehmbar, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen
Der Sicherheitstrichter ARNOLD V2.0 mit Deckel und Kugelhahn ist für verschiedene Behältergewinde erhältlich. Um umweltfreundlich und wirtschaftlich produzieren zu können, liefern wir individuelle Varianten mit einem Gewindeadapter, der keine Auswirkungen auf die Funktionalität oder Sicherheit des Trichters hat.
Spezifikation
Spezifikation
200 mm (Trichter)
Nicht autoklavierbar
Sichere Entsorgung von flüssigen und flüchtigen Abfällen
Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbares Sieb
Sicherheitstrichter mit Klappdeckel und Kugelhahn
HDPE
Blau/weiß
Entsorgungsbehälter
S90
Name des Produkts
SCAT™ Sicherheitstrichter ARNOLD mit Kugel und Deckel, V2.0 > Gewindegröße: S90