Learn More
Gibco™ FunctionMAX™ TiterEnhancer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13436426
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13436426
Marke: Gibco™ A1501001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
FunctionMAX™ TiterEnhancer
FunctionMAX™ TiterEnhancer verwendet eine neue Technologie, um wichtige Nährstoffe in einem hochkonzentrierten (150 g/l), pH-neutralen, chemisch definierten, funktionellen AOF-(ohne Stoffe tierischen Ursprungs)-Zusatzstoff zu kombinieren, der zur Verstärkung bestehender Feeds und zur Steigerung der Produktivität von Standard-Plattformen mit hoher Zelldichte für Fed-Batch-Plattformen entwickelt wurde. FunctionMAX™ TiterEnhancer ist sowohl in diesem Flüssigformat als auch in einem AGT™ Trockenformat erhältlich und über 1 Jahr lang stabil. Der FunctionMAX™ TiterEnhancer bietet:
  • Bis zu zwei frühere Fed-Batch-Titer
  • Hochkonzentrierte Inhaltsstoffe
  • Anwenderfreundliches pH-neutrales Format
  • Spezialisierte Lieferung von Inhaltsstoffen in Basismedien — nichts Exotisches
  • Wirtschaftliche Verwendung
    Wann sollte der FunctionMAX™ TiterEnhancer gewählt werden?
  • Wenn Sie einen Rückgang in der spezifischen Produktivität spät in einer hochdichten Fed-Batch-Kultur beobachten, kann der FunctionMAX™ TiterEnhancer Ihre Titer verbessern
  • Wenn Sie eine Fed-Batch-Kultur mit extrem niedriger Spitzenzelldichte haben, sollten Sie sich von PD-Direct™ Services zur Zellanpassung und/oder Fed-Batch-Optimierung beraten lassen
  • Wenn Sie bei einer späten hochdichten Fed-Batch-Kultur keinen Abfall bei der spezifischen Produktivität haben und dennoch höhere Titer benötigen, sollten Sie sich von PD-Direct™ Services zur Optimierung von Fed-Batch beraten lassen
    Bis zu doppelte vorherige Fed-Batch-Titer
    Wir konnten Verbesserungen um 35 bis 120 % der Produkttiter zeigen, wenn der FunctionMAX™ TiterEnhancer zusätzlich zu den vorhandenen Prozessen oder als Teil-Feed-Ersatz hinzugefügt wurde (Abbildungen 1 bis 3), was zu einem geringeren Gesamtanteil an Beschickungszugabe führt. Diese Steigerungen wurden vor allem dadurch erreicht, dass die spezifische Produktivität während jedes Fed-Batch-Prozesses beibehalten wurde. Verbesserungen wurden sofort und ohne Prozessoptimierung beobachtet. Wir haben auch gezeigt, dass die Zugabe geringer Volumina von FunctionMAX™ TiterEnhancer ausreichend war, um Titer für mehrere Prozesse mit verschiedenen handelsüblichen Medien und Feeds zu verbessern, wobei diejenigen mit höheren Zelldichten den größten Nutzen erreichen. Dieser Zusatzstoff ist nicht dafür ausgelegt, andere Feed-Zusätze vollständig zu ersetzen, die zusätzliche Inhaltsstoffe liefern, die sonst nicht im FunctionMAX™ TiterEnhancer vorhanden sind.
    Stark konzentrierte Inhaltsstoffe
    Die Technologie, die für die Herstellung dieses funktionellen Zusatzstoffs verwendet wird, verspricht die Umwandlung der biochemischen Verarbeitung rekombinanter Arzneimittel durch Erhöhung der Konzentration wichtiger Inhaltsstoffe auf Werte, die mit herkömmlichen Ansätzen nicht erreichbar sind. Eine Konzentration von 150 g/l wird mit dem FunctionMAX™ TiterEnhancer erreicht (im Vergleich zu 20 bis 25 g/l bei den meisten basalen Medien), und es hat sich gezeigt, dass es in trockenem oder flüssigem Format über 1 Jahr stabil ist.
    Anwenderfreundliches pH-neutrales Format
    Die Rekonstitution des AGT™-Trockenformats ist überraschend einfach (Wasser hinzufügen und rühren), wobei alle Komponenten in die Lösung gelangen. Es ist keine pH-Einstellung erforderlich, und dank des neutralen pH ist die Handhabung und Verwendung sicherer als bei Alternativen mit extremem pH. Als pH-neutraler Zusatzstoff hilft dieses Produkt, Bioreaktor-Komplikationen zu vermeiden, die häufig bei extremen pH-Supplementierungen auftreten. Darüber hinaus ist die Flüssigkeit sehr stabil — sodass die Liquid-Format-Version aus dem gleichen AGT™-Trockenformat-Material hergestellt wird, das auch zum Kauf erhältlich ist. Die Flüssigkeit wird für kleine Versuche und das AGT™-Trockenformat für eine nahtlose Skalierung im Einsatz bereitgestellt.
    Spezialisierte Lieferung von Inhaltsstoffen in Basismedien — nichts Exotisches
    FunctionMAX™ TiterEnhancer führt keine neuen Inhaltsstoffe in Ihren Fed-Batch-Prozess ein. Es bietet einfach die gleichen Schlüsselbestandteile wie Basismedien, die die Zellen spät in der Kultur benötigen, um ihre Produktivität zu erhalten. Darüber hinaus führt die Technologie, die zur Kombination dieser Zutaten verwendet wird, keine zusätzlichen Inhaltsstoffe ein. Es enthält auch keine Wachstumsfaktoren oder undefinierte Komponenten wie Hydrolysate. Eine DMF-Referenz (Drug Master File) kann für dieses Produkt angefordert werden, um den Regulierungsbehörden zu versichern, dass keine Substanzen oder Inhaltsstoffe in der Formulierung vorhanden sind, die zu regulatorischen Bedenken führen könnten.
    Einsparungen im Einsatz
    Der FunctionMAX™ TiterEnhancer wurde entwickelt, um Ihren Fed-Batch-Prozess um eine hochkonzentrierte und hochwertige Zugabe zu erweitern. Denken Sie daran, dass er die Inhaltsstoffkonzentration eines Basalmediums um das 7-fache erhöht und eine Verdopplung des Titer ermöglichen kann. Bei normaler Verwendung mit etwa 10 % des Arbeitsvolumens ist der tatsächliche Preis pro Liter dem Preis für Basismedien ähnlich.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Gibco™ Flasche, 100 ml
    Zelllinie CHO
    Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei
    Form Flüssig
    Produkttyp Enhancer
    Serumspiegel serumfrei
    Sterilität Steril gefiltert
    Ohne Additive Kein Glutamin
    Produktlinie FunctionMAX™ TiterEnhancer
    Menge 100 mL
    Versandbedingung Raumtemperatur