Learn More
Fullerenpulver, gemischt, raffiniert, typisch 73 % C{60}, 22 % C{70}, höher 5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329557
Fullerenpulver, gemischt, raffiniert, typisch 73 % C{60}, 22 % C{70}, höher 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329557
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11329557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041181.06
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99685-96-8
Summenformel C60
Molekulargewicht (g/mol) 720.66
MDL-Nummer MFCD00282904
InChI-Schlüssel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-Name (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene powder
Namenshinweis Mixed refined
Farbe schwarz-braun
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Typischerweise 73 % C60, 22 % C70, höher 5 %
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS16D027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerX29G094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerR10C009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerG01M28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number
ChargennummerZ12C032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number
Name des Produkts
Fullerenpulver, gemischt, raffiniert, typisch 73 % C{60}, 22 % C{70}, höher 5 %, Thermo Scientific Chemicals >