Learn More
Fullerenpulver, 99.5 % C{60}, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394677
Fullerenpulver, 99.5 % C{60}, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394677
1 g
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11394677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039722.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99685-96-8
Summenformel C60
Molekulargewicht (g/mol) 720.66
MDL-Nummer MFCD00151408
InChI-Schlüssel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-Name (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene powder
Farbe schwarz-braun
Dichte 1.7 g/mL
Siedepunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Hinweise zum Prozentgehalt C60
Menge 1 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene. Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Fullerenpulver, 99.5 % C{60}, Thermo Scientific Chemicals >