Learn More
CleanSpace™ Technology Ausatemventil für Vollmaske
Das Ausatemventil für Vollmasken ist für Überdruck konzipiert und verfügt über eine äußere Visierabdichtung aus Silikon und eine innere Mund-Nasen-Maske aus Silikon.
Marke: CleanSpace™ Technology PAF-1019
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für die Verwendung mit CleanSpace Ultra (PAF-0070) und CleanSpace EX (PAF-0060) PAPR
- Geeignet für schwere, lang andauernde Arbeiten oder für die Exposition
- Die Vollmaske ist mit einer äußeren Silikonvisierdichtung und einer orinasalen Silikoninnenmaske (PAF-1022, PAF-1027) für besseren Atemschutz positiv druckbelastet
- Festgeformtes Visier aus Polycarbonat; Gesichtsabdichtung aus Silikon und Innenpolster für die oronasale Maske. Maskenklemmen aus Nylon; Mylar Sprechmembran. EPDM-Gummi-Bänder; stoßmodifiziertes verstärktes Gehäuse aus Polypropylen für das Ausatemventil; O-Ringe aus Silikon
- Reinigung: Lauwarmes Wasser und mildes Reinigungsmittel (pH-neutral 6–8). Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Terpentin oder Aceton), Heißwasser, Bleichmittel oder Chemikalien
- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
- Breites Panoramavisier
- Harte kratzfeste und lösungsmittelbeständige Beschichtung
- Geeignet für lange Nutzungszeiten
- Überdruckluftstrom und oronasale Innenmaske verhindern Beschlagen
- Einfaches Atmen ohne Widerstand selbst bei starker Belastung
- Visierdichtung aus Silikon für optimalen Gesichtsschutz und -komfort.
- Die oronasale Innenmaske mit einzigartigem Ein-/Aussteck-Mechanismus kann zur Reinigung leicht entfernt werden
- Mylar-Sprechmembran für klare Kommunikation bei der Arbeit
- Altersbeständige Materialien
- PortaCount Tests für quantitative Maskenanpassungstests möglich
- Schutzbrillen-Kit: Vollständig einstellbar auf alleGesichtsgrößen, breite Rahmen für große Linsen für periphere Sicht; technische Stabilität bei starker Aktivität
- Offs: Schutz des Visiers vor Kratzern
- Speziell für den Einsatz bei Dekontaminationsarbeiten, insbesondere bei Anwendungen, die Duschen, den lang andauernden Einsatz in Bereichen mit sehr hohem Schutzniveau und einen Augenschutz erfordern
- Die Vollmaske kann auch in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden: Schweißen, Holzbearbeitung, Fertigung, Schmelzverfahren, Bauwesen, Recyclinganlagen, Notfalldienste, Bergbau, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifverfahren
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012, EN 12942, IEC 60529 IP-66, AS/NZS 1337.1:2010 Hochschlagfest | |
Ersatzmaske | |
PAF-1019 | |
700 g |
Wiederverwendbar | |
PAF-1014, PAF-1106 | |
Bei -10 °C bis +55 °C lagern |