Learn More
CleanSpace™ Atemschutzvollmaske
Die CleanSpace™ Vollmaske eignet sich für schwere, langwierige Arbeiten oder Exposition.
322.00 € - 501.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AS/NZS1716: 2012 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 12942 |
Produkttyp | PAPR-Vollmaske |
Modell Schutzmaske/Kopfteil | Nur PAPR-Vollmaske |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gehäuse PAF-1070 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15980092
|
CleanSpace™
PAF-1106 |
S |
501.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15940082
|
CleanSpace™
PAF-1014 |
Mittel/groß |
322.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace™PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
- Breites Panoramavisier
- Harte kratzfeste und lösungsmittelbeständige Beschichtung
- Geeignet für lange Nutzungszeiten
- Überdruckluftstrom und oronasale Innenmaske verhindern Beschlagen
- Einfaches Atmen ohne Widerstand selbst bei starker Belastung
- Visierdichtung aus Silikon für optimalen Gesichtsschutz und -komfort.
- Die oronasale Innenmaske mit einzigartigem Ein-/Aussteck-Mechanismus kann zur Reinigung leicht entfernt werden
- Mylar-Sprechmembran für klare Kommunikation bei der Arbeit
- Altersbeständige Materialien
- PortaCount Tests für quantitative Maskenanpassungstests möglich (separat erhältlich)
- Schutzbrillen-Kit: Vollständig verstellbar für alle Gesichtsgrößen, breite Rahmen für große Objektive für periphere Sicht; technische Stabilität bei starker Aktivität (separat erhältlich)
- Abtrennbar: Visier-Kratzschutz (separat erhältlich)
- Festgeformtes Visier aus Polycarbonat; Gesichtsabdichtung aus Silikon und Innenpolster für die oronasale Maske. Maskenklemmen aus Nylon; Mylar Sprechmembran. EPDM-Gummi-Bänder; stoßmodifiziertes verstärktes Gehäuse aus Polypropylen für das Ausatemventil; O-Ringe aus Silikon
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012 | |
PAPR-Vollmaske | |
Gehäuse PAF-1070 |
EN 12942 | |
Nur PAPR-Vollmaske | |
Bei -10 °C bis 55 °C lagern. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CleanSpace™ Atemschutzvollmaske