Learn More
3M™ Fuel™ Schutzbrillen
Click to view available options
Linsenfärbung:
Blau, Spiegel
Bronze
Indoor/Outdoor, Mirror
Rot, Spiegel
Rahmenfarbe:
Bronze
Silber
Silver
Beschreibung
- Schutzbrillen für die Arbeit, zu Hause oder bei Freizeitaktivitäten im Freien
- Die geformten Linsenhalter des Gestells verhindern, dass sich die Brillengläser durch einen starken Frontaufprall lösen
- Ein Belüftungssystem auf Nasensteg und Bügel vermeidet Beschlagen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Beschreibung | Blaue Spiegelbeschichtung für erhöhte Haltbarkeit und verbesserte Sicht |
Linsenfärbung | Blau, Spiegel |
Produkttyp | Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Silber |
Lens Material | Polycarbonat |