Learn More
Epredia™ Mattierte Mikroskopobjektträger, 90°
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.
Marke: Epredia™ AG00000112E01MNZ10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21780kg
Beschreibung
- Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
- Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
- Minimierte „Grünstichigkeit“
- Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
- Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Spezifikation
Kalknatronglas | |
1 mm | |
26 mm | |
Unbeschichtet | |
Ja |
Ja | |
76 mm | |
ISO 8037/I. | |
50/Karton |