Learn More
OHAUS™ Frontier™ Multi Pro Zentrifuge der Serie 5000
Artikelnummer. p-7158851 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Gekühlt:
No
Yes
Abmessungen (L x B x H) außen:
499,00 x 408,00 x 351,000 mm
731,00 x 407,00 x 359,000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15826762
Marke: OHAUS™ 30314812
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Leistungsstarke und vielseitige Universalzentrifuge, geeignet für praktisch jede Laboranwendung.
  • Entwickelt für den universellen Einsatz in Forschungs-, Industrie- und klinischen Labors.
  • Kann für den kundenspezifischen Einsatz bei bestimmten Anwendungen mit unseren Rotoren und Zubehörteilen kombiniert werden.
  • Erhältlich in 5 Modellen mit einer Kapazität von wenigen Mikrolitern bis 6 x 250 ml, mit Hochgeschwindigkeitsleistung bei maximalem Volumen, automatischer Rotorerkennung und Sicherheitsfunktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 100 mL
Max. RZB 23.542 × g
Gekühlt No
Drehzahlregelung 200 to 18000 rpm
Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Außenhöhe (angloamerikanisch) 13.82 in.
Außenhöhe (metrisch) 351 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 19.65 in.
Außenlänge (metrisch) 499 mm
Hauptspeicher 99 Programs
Geräuschpegel ≤60±2 dBA
Sicherheitsmerkmale CEFCC
Außenbreite (angloamerikanisch) 16.06 in.
Außenbreite (metrisch) 408 mm
Wirkleistung 455 w
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Typ Centrifuge
Beschreibung Zentrifuge, Multi, 230 V, FC5718
Abmessungen (L x B x H) außen 499,00 x 408,00 x 351,000 mm
Elektrische Anforderungen AC Power (Included)
Tiefe (angloamerikanisch) 19,65 in.
Tiefe (metrisch) 499,00 mm
Maximaler Drehzahlbereich 200 bis 18.000 U/min
Rotor inklusive Nein
Abmessungen (H x B x T) 351,000 x 408,00 x 499,00 mm
Nettogewicht 43 kg
Laufzeit QuickSpin 10 s bis 99 h 59 min 59 secContinous
Produktlinie Frontier™ 5000 Serie Multi Pro-Zentrifuge
Spannung 230 V
Modell FC5718