Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Serie Mikrozentrifuge
Artikelnummer. p-7162287 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Gekühlt:
No
Yes
Rotor inklusive:
No
Yes
Fassungsvermögen:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1.5/2 mL Tubes
24 x 1,5/2 ml
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 16221742
Marke: OHAUS™ 30370691
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mikrozentrifugen der OHAUS™ Frontier™ 5000 Serie bieten hohe Drehzahlen für wichtige Anwendungen im Labor. Sie überzeugen durch hohen Bedienkomfort, und über eine intuitive Schnittstelle können alle wichtigen Parameter im Handumdrehen angezeigt oder eingestellt werden.
  • Ausgezeichnete Funktionalität beim Einsatz mit Rotoren für 1,5/2,0 ml- oder5 ml-Mikroröhrchen mit Hochdurchsatz- und Bioabdichtungsoptionen, Spin-Säulen, PCR-Streifen, Kryoröhrchen und Hämatokrit-Kapillaren.
  • Frontier Mikrozentrifugen sind leicht zu bedienen und verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine Bedienung auch mit Handschuhen ermöglicht.
  • Frontier Mikrozentrifugen vereinen zahlreiche Funktionen auf engstem Raum und sparen damit wertvolle Stellfläche auf dem Labortisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 24 x 1.5/2 mL Tubes
Max. Geschwindigkeit 13,500 rpm
Max. RZB 17,317 x g
Display LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 2 Zeilen
Außenhöhe (angloamerikanisch) 9.3 in.
Außenhöhe (metrisch) 236 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 14 in.
Außenlänge (metrisch) 356 mm
Geräuschpegel ≤60±2 dBA
Außenbreite (angloamerikanisch) 10.9 in.
Außenbreite (metrisch) 277 mm
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Typ Mikrozentrifuge
Sicherheitsmerkmale CE, FCC
Elektrische Anforderungen 230 V
Abmessungen (L x B x H) außen 356 x 277 x 236 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 14 in.
Tiefe (metrisch) 356,00 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 30210898, 30472302, 30472304, 83041014
Modell FC5513+R01
Wirkleistung 170 W
Maximaler Kraftbereich 17317 g
Maximaler Drehzahlbereich 200 bis 13.500 U/min
Rotor inklusive Yes
Gekühlt No
Laufzeit 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec., Continous, Quickspin
Abmessungen (H x B x T) 236 x 277 x 356 mm
Eigenschaften Hoher Probendurchsatz, Multi-Sicherheitssteuerung, persönliche Programmfunktion
Nettogewicht 13.100 kg
Spannung 230 V