Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 High Speed Centrifuge
Dependable high speed centrifuges, ideal for high-speed lab applications.
8355.00 € - 10435.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Gekühlt Yes
Display 2-line, Backlit LCD
Antriebssystem Direct, Brushless Induction Drive
Material Corrosion-resistant Stainless Steel Chamber with Polycarbonate/ABS Plastic Lid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Max. Geschwindigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Max. Geschwindigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
30130229
Unterlagen ansehen
OHAUS™
83041047
30,000 rpm
10435.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30130244
Unterlagen ansehen
OHAUS™
83041045
20,000 rpm
8355.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CE, FCC
2-line, Backlit LCD
Corrosion-resistant Stainless Steel Chamber with Polycarbonate/ABS Plastic Lid
≤60 ±2 dB(A)
No
-20°C to 40°C
2 Years
Yes
Direct, Brushless Induction Drive
99 Programs
Yes
10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec.
Centrifuge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Frontier™ 5000 High Speed Centrifuge