Learn More
Carl Zeiss™ Frontlinsensystem
Zur Verwendung mit Stemi Mikroskopen
Marke: Carl Zeiss™ 455025-0000-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Kompatible Mikroskope
- Stemi 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 CS
- Stemi 508
- Stemi 508-Demo
- Stemi 508 doc
- Stemi 508-Trino
- Stemi DV4 SPOT
Spezifikation
Frontlinsensystem, FWD: 287 mm | |
0.3X. |