Learn More
Novus Biologicals™ Frizzled-9 Antibody (vantictumab) - IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
206.00 € - 893.00 €
Spezifikation
Antigen Frizzled-9
Klon vantictumab
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30047304
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28265-1mg
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
30044615
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28265-50ug
50 μg
206.00 €
50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30046607
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28265-100ug
100 μg N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Frizzled-9 Monoclonal antibody specifically detects Frizzled-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
Frizzled-9
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
8326
IgG2
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
vantictumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CD349, CD349 antigen, frizzled (Drosophila) homolog 9, frizzled homolog 9 (Drosophila), frizzled-9, fz-9, FZD3fzE6, FzE6, hFz9
FZD
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Frizzled-9 Antibody (vantictumab) - IgG2SA, Novus Biologicals™