Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Glasthermometer: Enviro-Safe™-gefüllt
Artikelnummer. 13089162 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-5°bis +15 °C
-5°bis +20 °C
15°bis 50 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Blutbanken
Inkubator
Kühlschrank
Produkttyp:
Prüfthermometer
Prüfthermometer: Easy-Read
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13089162
Marke: H-B Instrument™ B610040800
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für den Einsatz in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren, Öfen und Blutbanken.
Im Lieferumfang sind eine Präzisionserklärung enthalten, die auf NIST™ und DKD rückführbar ist, eine eindeutige Seriennummer sowie Velcro™ Klett- und Magnetverschlüsse. Einfach das Thermometer mit Verschluss in die Flasche schrauben und an der Probe befestigen.
Spezifikation
Flaschengröße 30 ml
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inkubator
Enthält PTFE-Beschichtung
Länge gesamt (angloamerikanisch) 5,3 in.
Gesamtlänge (metrisch) 135 mm
Material Glas
Thermometerfüllung Enviro-Safe™ Flüssigkeit
Produkttyp Prüfthermometer: Easy-Read
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (metrisch) 15 °C
Temperaturbereich (metrisch) 15°bis 50 °C
Genauigkeit ±0,5 °C
Unterteilung 0,5 °C