Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Glasthermometer: Enviro-Safe™-gefüllt
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-5°bis +15 °C
-5°bis +20 °C
15°bis 50 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Blutbanken
Inkubator
Kühlschrank
Produkttyp:
Prüfthermometer
Prüfthermometer: Easy-Read
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Im Lieferumfang sind eine Präzisionserklärung enthalten, die auf NIST™ und DKD rückführbar ist, eine eindeutige Seriennummer sowie Velcro™ Klett- und Magnetverschlüsse. Einfach das Thermometer mit Verschluss in die Flasche schrauben und an der Probe befestigen.
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschengröße | 30 ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inkubator |
| Enthält | PTFE-Beschichtung |
| Länge gesamt (angloamerikanisch) | 5,3 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 135 mm |
| Material | Glas |
| Thermometerfüllung | Enviro-Safe™ Flüssigkeit |
| Produkttyp | Prüfthermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Mehr anzeigen |